Tisk…
Ethyl 4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931184-1G OR931184-250MG
APOSOR931184-1GEA 19840 CZK
APOSOR931184-1G APOSOR931184-250MG
Ethyl 4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylate 95%
Ethyl 4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,215 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00820157
CAS číslo: 16108-48-8