Tisk…
4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931169-1G OR931169-250MG
APOSOR931169-1GEA 20270 CZK
APOSOR931169-1G APOSOR931169-250MG
4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 95%
4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₅ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16556147
CAS číslo: 1050642-24-4