Tisk…
6-Chloroquinazolin-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931131-1G OR931131-250MG
APOSOR931131-1GEA 23970 CZK
APOSOR931131-1G APOSOR931131-250MG
6-Chloroquinazolin-2-amine 95%
6-Chloroquinazolin-2-amine
Vzorec: C₈H₆ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368133
CAS číslo: 20028-71-1