Tisk…
2-(7-Methyl-1H-indol-3-yl)acetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931100-1G OR931100-250MG
APOSOR931100-1GEA 18420 CZK
APOSOR931100-1G APOSOR931100-250MG
2-(7-Methyl-1H-indol-3-yl)acetonitrile 95%
2-(7-Methyl-1H-indol-3-yl)acetonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972089
CAS číslo: 858232-97-0