Tisk…
4-(Trimethylsilyl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931092-1G OR931092-5G
APOSOR931092-1GEA 3540 CZK
APOSOR931092-1G APOSOR931092-5G
4-(Trimethylsilyl)benzaldehyde 95%
4-(Trimethylsilyl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₄OSi
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08064053
CAS číslo: 2199-32-8