Tisk…
Methyl 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931029-1G OR931029-250MG OR931029-5G
APOSOR931029-1GEA 4240 CZK
APOSOR931029-1G APOSOR931029-250MG APOSOR931029-5G
Methyl 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoate 95%
Methyl 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₁₀ClNO₃
Bod tání: 134…139 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01034555
CAS číslo: 20896-27-9