Tisk…
7-Bromo-DL-tryptophan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: H-DL-Trp(7-Br)-OH, 2-Amino-3-(7-bromo-1H-indol-3-yl)propanoic acid
OR930993-1G OR930993-250MG
APOSOR930993-1GEA 20240 CZK
APOSOR930993-1G APOSOR930993-250MG
7-Bromo-DL-tryptophan 97%
7-Bromo-DL-tryptophan
Vzorec: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972047
CAS číslo: 852391-45-8