Tisk…
3-(Nitromethyl)cyclopentanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930987-1G OR930987-250MG
APOSOR930987-1GEA 25000 CZK
APOSOR930987-1G APOSOR930987-250MG
3-(Nitromethyl)cyclopentanone 95%
3-(Nitromethyl)cyclopentanone
Vzorec: C₆H₉NO₃
MW: 143,141 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847689
CAS číslo: 81266-47-9