Tisk…
7-Chloro-DL-tryptophan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-3-(7-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-DL-Trp(7-Cl)-OH
OR930930-250MG OR930930-500MG
APOSOR930930-250MGEA 4900 CZK
APOSOR930930-250MG APOSOR930930-500MG
7-Chloro-DL-tryptophan 97%
7-Chloro-DL-tryptophan
Vzorec: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
MW: 238.67 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09264324
CAS číslo: 153-97-9