2-Chloro-5-furan-2-yl-pyrazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930897-1G
OR930897-250MG
APOSOR930897-1GEA
15310
CZK
APOSOR930897-1G
APOSOR930897-250MG
2-Chloro-5-furan-2-yl-pyrazine 95%
2-Chloro-5-furan-2-yl-pyrazine
Vzorec:
C₈H₅ClN₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09033268 CAS číslo: 82619-63-4 |