Tisk…
4,6-Dichloro-5-nitro-2-(propylthio)pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930857-100G OR930857-25G OR930857-5G
APOSOR930857-100GEA 10550 CZK
APOSOR930857-100G APOSOR930857-25G APOSOR930857-5G
4,6-Dichloro-5-nitro-2-(propylthio)pyrimidine 95%
4,6-Dichloro-5-nitro-2-(propylthio)pyrimidine
Vzorec: C₇H₇Cl₂N₃O₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD10698669
CAS číslo: 145783-14-8