Tisk…
1,2,3,4-Tetrahydro-4-methylquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930852-1G OR930852-250MG
APOSOR930852-1GEA 3970 CZK
APOSOR930852-1G APOSOR930852-250MG
1,2,3,4-Tetrahydro-4-methylquinoline 95%
1,2,3,4-Tetrahydro-4-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₁₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047565
CAS číslo: 19343-78-3