Tisk…
3-(Pyridin-3-yl)propan-1-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930832-100MG OR930832-1G OR930832-250MG
APOSOR930832-100MGEA 0 CZK
APOSOR930832-100MG APOSOR930832-1G APOSOR930832-250MG
3-(Pyridin-3-yl)propan-1-amine 95%
3-(Pyridin-3-yl)propan-1-amine
Vzorec: C₈H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09886637
CAS číslo: 41038-69-1