Tisk…
(2-Chloro-thiazol-5-ylmethyl)-methyl-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930806-1G OR930806-250MG
APOSOR930806-1GEA 13660 CZK
APOSOR930806-1G APOSOR930806-250MG
(2-Chloro-thiazol-5-ylmethyl)-methyl-amine 95%
(2-Chloro-thiazol-5-ylmethyl)-methyl-amine
Vzorec: C₅H₇ClN₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18206726
CAS číslo: 120740-06-9