Tisk…
(4-Chloro-pyrimidin-2-yl)-cyclopropyl-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-N-cyclopropylpyrimidin-2-amine
OR930797-1G
APOSOR930797-1GEA 14390 CZK
APOSOR930797-1G
(4-Chloro-pyrimidin-2-yl)-cyclopropyl-amine 95%
(4-Chloro-pyrimidin-2-yl)-cyclopropyl-amine
Vzorec: C₇H₈ClN₃
MW: 169,612 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11046853
CAS číslo: 1044771-76-7