Tisk…
6-Chlorochroman-4-amine hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR930788-250MG OR930788-1G
APOSOR930788-250MGEA 12440 CZK
APOSOR930788-250MG APOSOR930788-1G
6-Chlorochroman-4-amine hydrochloride 95+%
6-Chlorochroman-4-amine hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₀ClNO·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09026792
CAS číslo: 191608-09-0