Tisk…
(1S,2S)-N1,N1-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930741-5G
APOSOR930741-5GEA 1780 CZK
APOSOR930741-5G
(1S,2S)-N1,N1-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine 95%
(1S,2S)-N1,N1-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Vzorec: C₈H₁₈N₂
MW: 142,242 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09952017
CAS číslo: 894493-95-9