Tisk…
Ethyl 2-amino-3-cyclobutylpropanoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930722-1G OR930722-250MG
APOSOR930722-1GEA 13860 CZK
APOSOR930722-1G APOSOR930722-250MG
Ethyl 2-amino-3-cyclobutylpropanoate 95%
Ethyl 2-amino-3-cyclobutylpropanoate
Vzorec: C₉H₁₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11111478
CAS číslo: 394735-17-2