Tisk…
1-Methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930712-1G OR930712-250MG
APOSOR930712-1GEA 24600 CZK
APOSOR930712-1G APOSOR930712-250MG
1-Methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
1-Methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₂N₂O₂
MW: 168,193 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115071
CAS číslo: 247583-70-6