Tisk…
2-(Fur-2-yl)benzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: [2-(Fur-2-yl)phenyl]methanol
OR9307-1G OR9307-250MG OR9307-5G
APOSOR9307-1GEA 4240 CZK
APOSOR9307-1G APOSOR9307-250MG APOSOR9307-5G
2-(Fur-2-yl)benzyl alcohol 97%
2-(Fur-2-yl)benzyl alcohol
Vzorec: C₁₁H₁₀O₂
MW: 174.196 g/mol
Bod tání: 85…86.5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203101
CAS číslo: 139697-88-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III