4-[Ethyl(methyl)amino]benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930677-1G
OR930677-250MG
APOSOR930677-1GEA
11380
CZK
APOSOR930677-1G
APOSOR930677-250MG
4-[Ethyl(methyl)amino]benzaldehyde 95%
4-[Ethyl(methyl)amino]benzaldehyde
Vzorec:
C₁₀H₁₃NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09864610 CAS číslo: 64693-47-6 |