2-Chloro-3-ethynylpyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930611-1G
OR930611-250MG
APOSOR930611-1GEA
22950
CZK
APOSOR930611-1G
APOSOR930611-250MG
2-Chloro-3-ethynylpyridine 95%
2-Chloro-3-ethynylpyridine
Vzorec:
C₇H₄ClN MW: 137.566 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13189764 CAS číslo: 1196156-69-0 |