3-Cyclohexyl-3-oxopropanenitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930579-1G
OR930579-250MG
APOSOR930579-1GEA
22950
CZK
APOSOR930579-1G
APOSOR930579-250MG
3-Cyclohexyl-3-oxopropanenitrile 95%
3-Cyclohexyl-3-oxopropanenitrile
Vzorec:
C₉H₁₃NO MW: 151,206 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07700128 CAS číslo: 62455-70-3 |