Tisk…
4-(Diethylamino)-2-methylbenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930554-1G OR930554-250MG
APOSOR930554-1GEA 6050 CZK
APOSOR930554-1G APOSOR930554-250MG
4-(Diethylamino)-2-methylbenzaldehyde 95%
4-(Diethylamino)-2-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,269 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06800551
CAS číslo: 92-14-8