Tisk…
3-Bromo-4-methyl-5-nitro-2-pyridinone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR930522-1G OR930522-5G
APOSOR930522-1GEA 3310 CZK
APOSOR930522-1G APOSOR930522-5G
3-Bromo-4-methyl-5-nitro-2-pyridinone 95%
3-Bromo-4-methyl-5-nitro-2-pyridinone
Vzorec: C₆H₅BrN₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12828179
CAS číslo: 1049706-72-0