Tisk…
2-Amino-3-bromobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR930475-1G OR930475-5G
APOSOR930475-1GEA 1410 CZK
APOSOR930475-1G APOSOR930475-5G
2-Amino-3-bromobenzaldehyde 98%
2-Amino-3-bromobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₆BrNO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18389339
CAS číslo: 145123-24-6