Tisk…
2-(Chloromethyl)pyridine 1-oxide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930466-1G OR930466-250MG
APOSOR930466-1GEA 19610 CZK
APOSOR930466-1G APOSOR930466-250MG
2-(Chloromethyl)pyridine 1-oxide 95%
2-(Chloromethyl)pyridine 1-oxide
Vzorec: C₆H₆ClNO
MW: 143,571 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10697575
CAS číslo: 31640-94-5