Tisk…
N-(2-Cyano-1-cyclopenten-1-yl)-acetamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930447-1G OR930447-250MG
APOSOR930447-1GEA 12400 CZK
APOSOR930447-1G APOSOR930447-250MG
N-(2-Cyano-1-cyclopenten-1-yl)-acetamide 95%
N-(2-Cyano-1-cyclopenten-1-yl)-acetamide
Vzorec: C₈H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01020954
CAS číslo: 100377-16-0