Tisk…
3-(2-Propenyl)indole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930440-1G OR930440-250MG
APOSOR930440-1GEA 12400 CZK
APOSOR930440-1G APOSOR930440-250MG
3-(2-Propenyl)indole 95%
3-(2-Propenyl)indole
Vzorec: C₁₁H₁₁N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08361736
CAS číslo: 16886-09-2