Tisk…
(S)-1-Methoxy-3-phenyl-2-propylamine 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930429-1G OR930429-5G
APOSOR930429-1GEA 7050 CZK
APOSOR930429-1G APOSOR930429-5G
(S)-1-Methoxy-3-phenyl-2-propylamine 90%
(S)-1-Methoxy-3-phenyl-2-propylamine
Vzorec: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,232 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318301
CAS číslo: 64715-80-6