Tisk…
5-Bromo-1H-indole-7-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR930421-1G OR930421-250MG
APOSOR930421-1GEA 2150 CZK
APOSOR930421-1G APOSOR930421-250MG
5-Bromo-1H-indole-7-carboxylic acid 97%
5-Bromo-1H-indole-7-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆BrNO₂
MW: 240,053 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11845481
CAS číslo: 860624-90-4