Tisk…
N-(3-Methylbutan-2-yl)cyclopropanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930420-100MG OR930420-1G OR930420-250MG
APOSOR930420-100MGEA 4770 CZK
APOSOR930420-100MG APOSOR930420-1G APOSOR930420-250MG
N-(3-Methylbutan-2-yl)cyclopropanamine 95%
N-(3-Methylbutan-2-yl)cyclopropanamine
Vzorec: C₈H₁₇N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09044869
CAS číslo: 926204-43-5