Tisk…
3-Bromo-4,5-dimethylpyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930390-1G OR930390-250MG
APOSOR930390-1GEA 6850 CZK
APOSOR930390-1G APOSOR930390-250MG
3-Bromo-4,5-dimethylpyridine 97%
3-Bromo-4,5-dimethylpyridine
Vzorec: C₇H₈BrN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11656269
CAS číslo: 27063-98-5