Tisk…
6-Chloro-N-methyl-3-pyridinamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-N-methylpyridin-3-amine
OR930363-1G OR930363-250MG
APOSOR930363-1GEA 3190 CZK
APOSOR930363-1G APOSOR930363-250MG
6-Chloro-N-methyl-3-pyridinamine 97%
6-Chloro-N-methyl-3-pyridinamine
Vzorec: C₆H₇ClN₂
MW: 142.586 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10697831
CAS číslo: 120739-84-6