2-Acetyl-1,3-cyclohexanedione 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Acetylcyclohexane-1,3-dione
OR930355-10G
OR930355-1G
OR930355-5G
APOSOR930355-10GEA
12240
CZK
APOSOR930355-10G
APOSOR930355-1G
APOSOR930355-5G
2-Acetyl-1,3-cyclohexanedione 97%
2-Acetyl-1,3-cyclohexanedione
Vzorec:
C₈H₁₀O₃ MW: 154,163 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001586 CAS číslo: 4056-73-9 |