Tisk…
1-Acetyl-1H-benzotriazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)ethanone
OR930339-1G OR930339-5G
APOSOR930339-1GEA 1740 CZK
APOSOR930339-1G APOSOR930339-5G
1-Acetyl-1H-benzotriazole 95%
1-Acetyl-1H-benzotriazole
Vzorec: C₈H₇N₃O
MW: 161,161 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00461288
CAS číslo: 18773-93-8