Tisk…
6-Chloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930295-1G OR930295-250MG
APOSOR930295-1GEA 12830 CZK
APOSOR930295-1G APOSOR930295-250MG
6-Chloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine 96%
6-Chloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Vzorec: C₆H₅ClN₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11846610
CAS číslo: 1239647-60-9