2-(Sec-butylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930245-1G
OR930245-5G
APOSOR930245-1GEA
4770
CZK
APOSOR930245-1G
APOSOR930245-5G
2-(Sec-butylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-(Sec-butylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Vzorec:
C₉H₁₂N₂OS Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08752993 CAS číslo: 915920-24-0 |