Tisk…
2-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylpropanenitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930226-1G OR930226-250MG
APOSOR930226-1GEA 1370 CZK
APOSOR930226-1G APOSOR930226-250MG
2-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylpropanenitrile 95%
2-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylpropanenitrile
Vzorec: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100986
CAS číslo: 55770-61-1