Tisk…
2,3-Dihydro-4-benzofuranamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930204-1G OR930204-250MG
APOSOR930204-1GEA 3870 CZK
APOSOR930204-1G APOSOR930204-250MG
2,3-Dihydro-4-benzofuranamine 95%
2,3-Dihydro-4-benzofuranamine
Vzorec: C₈H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659470
CAS číslo: 61090-37-7