Tisk…
N-(2-Hydroxypropyl)benzamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930200-1G OR930200-250MG
APOSOR930200-1GEA 24600 CZK
APOSOR930200-1G APOSOR930200-250MG
N-(2-Hydroxypropyl)benzamide 95%
N-(2-Hydroxypropyl)benzamide
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00464672
CAS číslo: 23054-66-2