Tisk…
1-(1-Propyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)ethanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930182-1G OR930182-250MG
APOSOR930182-1GEA 24600 CZK
APOSOR930182-1G APOSOR930182-250MG
1-(1-Propyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)ethanamine 95%
1-(1-Propyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)ethanamine
Vzorec: C₇H₁₄N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11053902
CAS číslo: 1060817-05-1