Tisk…
6-tert-Butylnicotinic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930175-1G OR930175-250MG
APOSOR930175-1GEA 2080 CZK
APOSOR930175-1G APOSOR930175-250MG
6-tert-Butylnicotinic acid 98%
6-tert-Butylnicotinic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059362
CAS číslo: 832715-99-8