Tisk…
Methyl 5-acetylthiophene-2-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930150-1G OR930150-5G
APOSOR930150-1GEA 4040 CZK
APOSOR930150-1G APOSOR930150-5G
Methyl 5-acetylthiophene-2-carboxylate 98%
Methyl 5-acetylthiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₈H₈O₃S
MW: 184,212 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06204049
CAS číslo: 4101-81-9