1-(3-Pyridin-3-ylisoxazol-5-yl)methanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930141-1G
OR930141-250MG
APOSOR930141-1GEA
25790
CZK
APOSOR930141-1G
APOSOR930141-250MG
1-(3-Pyridin-3-ylisoxazol-5-yl)methanamine 95%
1-(3-Pyridin-3-ylisoxazol-5-yl)methanamine
Vzorec:
C₉H₉N₃O MW: 175.187 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08059814 CAS číslo: 543713-43-5 UN: 3259 ADR: 8 III |