Tisk…
1-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930112-1G OR930112-250MG
APOSOR930112-1GEA 18420 CZK
APOSOR930112-1G APOSOR930112-250MG
1-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanamine 95%
1-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanamine
Vzorec: C₇H₁₃N₃
MW: 139,198 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03422568
CAS číslo: 936939-85-4