1-Piperidin-2-yl-ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930107-100MG
OR930107-1G
OR930107-250MG
APOSOR930107-100MGEA
4570
CZK
APOSOR930107-100MG
APOSOR930107-1G
APOSOR930107-250MG
1-Piperidin-2-yl-ethanone 95%
1-Piperidin-2-yl-ethanone
Vzorec:
C₇H₁₃NO MW: 127,184 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06658295 CAS číslo: 97073-22-8 |