2-Chloro-5-methoxypyrazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930097-1G
OR930097-250MG
APOSOR930097-1GEA
4630
CZK
APOSOR930097-1G
APOSOR930097-250MG
2-Chloro-5-methoxypyrazine 98%
2-Chloro-5-methoxypyrazine
Vzorec:
C₅H₅ClN₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09607702 CAS číslo: 33332-31-9 |