Tisk…
2-Bromo-5-methylphenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930096-25G
APOSOR930096-25GEA 3410 CZK
APOSOR930096-25G
2-Bromo-5-methylphenol 98%
2-Bromo-5-methylphenol
Vzorec: C₇H₇BrO
MW: 187,034 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100989
CAS číslo: 14847-51-9