6-Chloro-4-methoxypyridazin-3-amine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930059-1G
OR930059-250MG
APOSOR930059-1GEA
6420
CZK
APOSOR930059-1G
APOSOR930059-250MG
6-Chloro-4-methoxypyridazin-3-amine 96%
6-Chloro-4-methoxypyridazin-3-amine
Vzorec:
C₅H₆ClN₃O MW: 159,574 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD20702054 CAS číslo: 808770-39-0 |